Please see the image attached below:
Wichtige Dokumente
RAB1351
Human CD74 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
CHF 594.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 594.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 ng/mL
standard curve range: 0.102-25 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CD74(972)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached Protocolfor details.
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hi, can you tell me what are the volume of all reagents at Human CD74 ELISA (RAB1351)? Thanks a lot!