Wichtige Dokumente
A5545
Anti-Guinea Pig IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Rabbit Anti-Guinea pig IgG (whole molecule)−HRP
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
guinea pig
Methode(n)
direct ELISA: 1:50,000-1:80,000
dot blot: 1:50,000-1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400-1:800
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)