RAB0341
Human LYVE-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Größe auswählen
CHF 712.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 712.00
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... LYVE1(10894)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)