Merck
R7257
Sigma-Aldrich
Rizinolsäure
≥95%
Synonym(e):
Ricinelaidinsäure, (R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecensäure, 12-Hydroxyoleinsäure
Größe auswählen
100 MG
CHF 125.00
1 G
CHF 591.00
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 125.00
1 G
CHF 591.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH=CH(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.46
Beilstein:
1727813
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
natural (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Dichte
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
Lipid-Typ
unsaturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
InChIKey
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Multiplexed PLGA scaffolds with nitric oxide-releasing zinc oxide and melatonin-modulated extracellular vesicles for severe chronic kidney disease.: In dieser innovativen Studie wird Ricinolsäure bei der Herstellung von Multiplex-PLGA-Gerüsten verwendet, was deren Wirksamkeit zu einer verbesserten therapeutischen Wirkung von Therapien bei chronischen Nierenerkrankungen belegt. Diese Arbeit unterstreicht das Potenzial von Ricinolsäure bei medizinischen Anwendungen, insbesondere in der regenerativen Medizin und bei Wirkstoffabgabesystemen (Rhim WK et al., 2024).
  • Optimizing the enzymatic production of biolubricants by the Taguchi method: Esterification of the free fatty acids from castor oil with 2-ethyl-1-hexanol catalyzed by Eversa Transform 2.0.: Diese Arbeit zeigt die industrielle Anwendung von Ricinolsäure bei der Produktion von Bioschmierstoffen und betont deren wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen. Die Studie liefert Einblicke in nachhaltige Produktionsprozesse und industrielle Anwendungen von Ricinolsäure (Monteiro RRC et al., 2024).
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
435.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
224 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Adrian P Brown et al.
PloS one, 7(2), e30100-e30100 (2012-02-10)
Storage triacylglycerols in castor bean seeds are enriched in the hydroxylated fatty acid ricinoleate. Extensive tissue-specific RNA-Seq transcriptome and lipid analysis will help identify components important for its biosynthesis. Storage triacylglycerols (TAGs) in the endosperm of developing castor (Ricinus communis)
Megan L Robertson et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(9), 3402-3410 (2011-08-10)
Poly(l-lactide) (PLLA) is a renewable resource polymer derived from plant sugars with several commercial applications. Broader implementation of the material is limited due to its inherent brittleness. We show that the addition of 5 wt % castor oil to PLLA
Ming Li Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(17), 9250-9256 (2011-08-16)
Castor has tremendous potential as a feedstock for biodiesel production. The oil content and fatty acid composition in castor seed are important factors determining the price for production and affecting the key fuel properties of biodiesel. There are 1033 available
Petra Kocbek et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 50(1), 130-138 (2013-04-23)
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) show a great promise for a wide specter of bioapplications, due to their characteristic magnetic properties exhibited only in the presence of magnetic field. Their advantages in the fields of magnetic drug targeting and imaging
Kunduru Konda Reddy et al.
Food chemistry, 134(4), 2201-2207 (2013-02-28)
Syntheses of four castor oil fatty acid-based novel lipoconjugates of phenolic acids were carried out following Mitsunobu methodology. The lipid part consists of methyl ricinoleate and its saturated analogue, methyl-12-hydroxystearate and the phenolic moieties are ferulic and vanillic acid. Synthesised
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf