Merck
R5500
Sigma-Aldrich
Ribonuklease A aus Rinderpankreas
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
Synonym(e):
Pankreatische Ribonuklease, RNAsea, RNase A, Ribonuclease I
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Typ
Type XII-A
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
75-125 Kunitz units/mg protein
Mol-Gew.
~13,700
Methode(n)
cell based assay: suitable
Verunreinigungen
salt, essentially free
Eignung
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Fremdaktivität
protease, essentially free
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
RNase A, Ribonuklease A, ist eine Endoribonuklease, die Phosphodiester-Bindungen an RNA-Einzelsträngen nach Pyrimidin-Nukleotiden spaltet. Sie greift am 3′-Phosphatende an (z. B. wird die Sequenz pG-pG-pC-pA-pG gespalten und ergibt pG-pG-pCp und A-pG). Das Enzym hat bei einzelsträngiger RNA die höchste Aktivität. RNase A ist ein einkettiges Polypeptid mit 4 Disulfidbrücken. Im Gegensatz zur RNase B ist sie kein Glycoprotein. Ribonukleasen hydrolysieren die DNA nicht, da die DNA keine 2′-OH-Gruppen enthält, die für die Bildung zyklischer Zwischenprodukte von höchster Bedeutung sind. RNase A kann auch RNA aus Proteinproben hydrolysieren. RNase A kann durch Alkylierung des His12 und His119 gehemmt und durch Kalium- und Natriumsalze aktiviert werden. RNAse wird durch vorhandene Schwermetallionen gehemmt. RNase wird außerdem kompetitiv durch DNA gehemmt.
Anwendung
  • RNase A wird zur Entfernung von RNA aus DNA-Plasmidpräparationen, aus Präparationen von genomischer DNA und aus Proteinproben verwendet.
  • RNase A wird ferner in der RNA-Sequenzanalyse und in Schutzassays eingesetzt.
  • RNase A wurde als Hilfsmittel für das computerunterstützte Wirkstoffdesign verwendet.
  • RNase A unterstützt die Analyse von RNA-Sequenzen.
  • RNase A hydrolysiert in Proteinproben enthaltene RNA.
  • Die Aufreinigung von DNA wird durch Rnase A unterstützt.
Biochem./physiol. Wirkung
Ribonuclease A is an endoribonuclease that cleaves single stranded RNA after pyrimidine nucleotides. It attacks at the 3′ phosphate end. Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can also hydrolyze RNA from protein samples. RNase A can be inhibited by alkylation of His12 and His119 and activated by potassium and sodium salts.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere stabile Ribonuklease A, RNase A eignet sich für die Entfernung von RNA, die RNA-Sequenzierung und die Aufreinigunn von DNA.
Angaben zur Herstellung
Salt fractionated and chromatographically purified.
Hinweis zur Analyse
Proteinbestimmung nach E.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amy B Emerman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1413, 303-324 (2016-05-20)
RNAs associate with the mitotic spindle in a variety of organisms, where they can spatially regulate protein production, ensure their proper segregation during cell division, or perform translation-independent roles in spindle formation. The identification of spindle-associated RNAs is an important
Vlad Zabrouskov et al.
Biochemistry, 45(3), 987-992 (2006-01-18)
Although deamidation at asparagine and glutamine has been found in numerous studies of a variety of proteins, in almost all cases the analytical methodology that was used could detect only a single site of deamidation. For the extensively studied case
Amaya Albalat et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 984, 153-165 (2013-02-07)
The analysis of proteins and peptides in biological fluids is becoming more important as they are potential sources of diagnostic biomarkers of disease. The complexity of body fluids is such that no single technique can both identify and quantify all
Xin-Miao Fu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1814(4), 487-495 (2011-01-18)
Protein disulfide isomerase (PDI) and its pancreatic homolog (PDIp) are folding catalysts for the formation, reduction, and/or isomerization of disulfide bonds in substrate proteins. However, the question as to whether PDI and PDIp can directly attack the native disulfide bonds
Aarón Millán-Oropeza et al.
Proteomes, 10(1) (2022-01-26)
In proteomics, it is essential to quantify proteins in absolute terms if we wish to compare results among studies and integrate high-throughput biological data into genome-scale metabolic models. While labeling target peptides with stable isotopes allow protein abundance to be
Protokolle
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC