R1756
Rhodanese aus Rinderleber
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 100-300 units/mg solid
Synonym(e):
Thiosulfat-Schwefel-Transferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type II
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Spezifische Aktivität
100-300 units/mg solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable