Z756784
Cryo-Safe™ vial storage box
pack of 4 ea, Holds 81 x 2 mL vials
Synonym(e):
storage box, tube container, vial container
Größe auswählen
CHF 67.50
Verfügbarkeit
Voraussichtliches Versanddatum07. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 67.50
Verfügbarkeit
Voraussichtliches Versanddatum07. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 2 mL vials
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18849-0001
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Größe
133x133x51 mm
Allgemeine Beschreibung
- Select box to hold 1.2, 2.0 or 5.0 mL cryogenic vials
- Transparent lids are keyed for alignment and include numbering grid for sample identity
- Dimension: 13.3 x 13.3 x 9.5cm (5¼ x 5¼ x 3¾”)