Wichtige Dokumente
UFC30GV
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 0,5 ml Probenvolumen
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien:
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Porengröße:
0.22 μm pore size
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10.6 mm
Filtrationsfläche:
0.2 cm2
Sterilität:
non-sterile
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
45 mm
Durchmesser
10.6 mm
Filtrationsfläche
0.2 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: GVPP
Filtertyp: Mikrofiltration
Die Einweg-Zentrifugenvorrichtungen Ultrafree®-MC (0,5 ml) ist ein Einwegfilter zum Entfernen von Teilchen aus wässrigen biologischen Lösungen.
Anwendung
Ultrafree®MC Zentrifugenfilter ist für folgende Anwendungen geeignet:
  • Entfernung von Teilchen und Niederschlägen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
  • Für Protein- und Nukleinsäurelösungen
  • Für die Proteinextraktion und -aufreinigung
  • Für die Probenvorbereitung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In fünf verschiedenen Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm erhältlich
  • Vorsterilisierte Einheiten sind erhältlich
  • Schnelle Filtration und sehr gut reproduzierbare Leistung
  • Zur Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-ml-Röhrchen
Physikalische Form
Farbcode: Gelb
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany