Wichtige Dokumente
R1658
RS-102221 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-dione hydrochloride hydrate, 8-[5-(2,4-Dimethoxy-5-(4-trifluoromethylphenylsulphonam ido)phenyl-5-oxopentyl]-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.COc1cc(OC)c(cc1NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(=O)CCCCN3CCC4(CC3)NC(=O)NC4=O
InChI
1S/C27H31F3N4O7S.ClH.H2O/c1-40-22-16-23(41-2)20(33-42(38,39)18-8-6-17(7-9-18)27(28,29)30)15-19(22)21(35)5-3-4-12-34-13-10-26(11-14-34)24(36)31-25(37)32-26;;/h6-9,15-16,33H,3-5,10-14H2,1-2H3,(H2,31,32,36,37);1H;1H2
InChIKey
IGACJTZTAQBWKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable