Fortfahren mit
S006
Ketanserin -tartrat
≥97%, 5-HT2 serotonin receptor antagonist, solid
Synonym(e):
3-(2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione (+)-tartrate salt, R 41468 (+)-tartrate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 96.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 277.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’020.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’650.00
CHF 1’402.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22FN3O3 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
281-062-8
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
CHF 96.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ketanserin -tartrat, ≥97%, solid
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.), 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
KMTLTEVOQLMYRS-LREBCSMRSA-N
Gene Information
Application
Ketanserin (+)-tartrate salt has been used:
  • as a 5HT2A antagonist in Krebs-Henseleit buffer solution
  • for hormonal treatment to study the effects of exogenous manipulation of different hormonal systems in interaction with parasite infection on client′s behavior
  • to study the behavioural changes of incision pain rats
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT2 serotonin receptor antagonist.
Selective 5-HT2 serotonin receptor antagonist. Ketanserin significantly reduces nicotine self-administration in rats, supporting an unexpected involvement of serotonin in nicotine addiction.
Ketanserin stimulates collagen synthesis and is involved in wound healing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1236C221V2264
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 3 mg/mL, 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.), DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
-
color
off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)