Wichtige Dokumente
PZ0379
PF-04827736
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-7,8-Dimethoxy-N-[1-methyl-2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethyl]-4-quinazolinamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1=NNC(C[C@H](C)NC2=NC=NC3=C2C=CC(OC)=C3OC)=C1
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable