Merck
PZ0277
Sigma-Aldrich
PF-06281355
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(2,5-Dimethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-thioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, PF 6281355, PF-1355
Größe auswählen
5 MG
CHF 104.00
25 MG
CHF 333.00
CHF 104.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 104.00
25 MG
CHF 333.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.35
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
CHF 104.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
Biochem./physiol. Wirkung
PF-06281355 (PF-1355) is an orally available, selective and potent mechanism based inhibitor of the myeloperoxidase (MPO) that reduces plasma MPO activity, vascular edema, neutrophil recruitment, and elevated circulating cytokines. PF-06281355 suppresses albuminuria and chronic renal dysfunction in model of anti-Glomerular Basement Membrane (GBM) disease.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)