Wichtige Dokumente
91255
Myricitrin
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavon-3-O-rhamnosid, Myricetin-3-O-α-L-rhamnopyranosid, Myricetin-3-O-rhamnosid, Myricitrosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
light yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c1-6-14(26)17(29)18(30)21(31-6)33-20-16(28)13-9(23)4-8(22)5-12(13)32-19(20)7-2-10(24)15(27)11(25)3-7/h2-6,14,17-18,21-27,29-30H,1H3/t6-,14-,17+,18+,21-/m0/s1
InChIKey
DCYOADKBABEMIQ-OWMUPTOHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?