Dokumente
204001
Sigma-Aldrich
BX-795
BX-795, also referenced under CAS 702675-74-9, modulates the biological activity of multiple kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
BX-795, AMPK Related Kinase 5 Inhibitor I, ARK5-Inhibitor I, NUAK-Kinase-Inhibitor I, NUAK1-Inhibitor I, SnF1 Like Kinase-1 Inhibitor I, N-(3-((5-Iod-4-((3-(2-thienylcarbonyl)amino)propyl)amino)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)-1-pyrrolidincarboxamid, Aurora Kinase
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26IN7O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
591.47
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C23H26IN7O2S/c24-18-15-27-22(30-20(18)25-9-5-10-26-21(32)19-8-4-13-34-19)28-16-6-3-7-17(14-16)29-23(33)31-11-1-2-12-31/h3-4,6-8,13-15H,1-2,5,9-12H2,(H,26,32)(H,29,33)(H2,25,27,28,30)
InChIKey
VAVXGGRQQJZYBL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Aminopyrimidin-Verbindung, die als potenter, ATP-kompetitiver und reversibler Inhibitor für mehrere Kinasen dient (IC50 = 11 nmol/l für PDK1 zu ≤ 10 µmol/l ATP; IC50 = 5 , 6, 19, 31, 41 und 111 nmol/l für NUAK1, TBK1, MARK4, Aurora B, IKKε bzw. PDK1 zu 100 µmol/l ATP) und eine 50-mal höhere Selektivität aufweist als für Cdk2/E, EGFR, GSK-3β, IR, c-Kit, PKA, PKC, TAK1 und VEGFR. Blockiert die PDK1/Akt-Signalisierung und leitet den Wachstumsstopp und die Apoptose in PC-3- und MDA-468-Zellen ein (IC50 = 0,25 bzw. 0,75 µmol/l). Ferner hemmt sie die Phosphorylierung (pSer396), Zellkerntranslokation und Transkriptionsaktivität von IRF3 und reduziert die IFN-β-Produktion in stimulierten Makrophagen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Clark, K., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 14136.
Tamgumcy, T., et al. 2008. Exp. Cell Res.314, 2299.
Feldman, R.I., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 19867.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sarah A Scuderi et al.
Oncology research, 28(7), 779-790 (2021-03-21)
Glioma are common malignant brain tumors, among which glioblastoma multiforme (GBM) has the worst prognosis. Different studies of GBM revealed that targeting nuclear factor B (NF-B) induced an attenuation tumor proliferation and prolonged cell survival. TBK1 {TANK [TRAF (TNF (tumor-necrosis-factor)
Lianxin Hu et al.
Cancer discovery, 10(3), 460-475 (2019-12-08)
TANK binding kinase 1 (TBK1) is an important kinase involved in the innate immune response. Here we discover that TBK1 is hyperactivated by von Hippel-Lindau (VHL) loss or hypoxia in cancer cells. Tumors from patients with kidney cancer with VHL