PZ0250
PF-04859989 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S)-3-Amino-1-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one; L-3-Amino-3,4-dihydro-1-hydroxycarbstyril hydrochloride, PF-4859989 hydrochloride, PF04859989 hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N[C@H]1CC2=CC=CC=C2N(O)C1=O.Cl
InChI
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11(13)9(7)12;/h1-4,7,13H,5,10H2;1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
WZOBDOKCHIUXAY-FJXQXJEOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience