Fortfahren mit
B6396
2′(3′)-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosin-5′-triphosphat -triethylammonium (Salz)
≥93%
Synonym(e):
Benzoylbenzoyl-ATP, Bz-ATP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 234.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 409.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24N5O15P3 · xC6H15N × yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
715.39 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
CHF 234.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](OC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)c5ccccc5)[C@H]3O
InChI
1S/C24H24N5O15P3.C6H15N/c25-21-17-22(27-11-26-21)29(12-28-17)23-19(31)20(16(41-23)10-40-46(36,37)44-47(38,39)43-45(33,34)35)42-24(32)15-8-6-14(7-9-15)18(30)13-4-2-1-3-5-13;1-4-7(5-2)6-3/h1-9,11-12,16,19-20,23,31H,10H2,(H,36,37)(H,38,39)(H2,25,26,27)(H2,33,34,35);4-6H2,1-3H3/t16-,19-,20-,23-;/m1./s1
InChI key
HVOVBTNCGADRTH-WBLDMZOZSA-N
General description
2′(3′)-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosin-5′-triphosphat ist ein photoreaktives ATP-Analog.
Application
Nützlich als Photoaffinitätsmarker bei Proteinen und Enzymen, die ATP binden.
Das Triethylammoniumsalz von 2′(3′)-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosin-5′-triphosphat wurde verwendet als P2X4-Rezeptoragonist in Nierenschnitten der Ratte, bei Typ-I-Diabetes-induzierten Ratten und in Astrozyten−Neuronen-Co-Kulturen. Außerdem wurde es als synthetisches ATP-Analog in isotonem E3-Medium genutzt.
Biochem/physiol Actions
Selektiver Purinozeptor (P2X)-Agonist. Er wirkt stärker als ATP an homodimeren P2X7-Rezeptoren.
Das Triethylammoniumsalz von 2′(3′)-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosin-5′-triphosphat ist ein selektiver Purinozeptor (P2X)-Agonist. Er wirkt stärker als ATP an homodimeren P2X7-Rezeptoren. Außerdem aktiviert es die Rezeptoren P2X1, P2X2 und P2X3 effektiv. Nützlich als Photoaffinitätsmarker bei Proteinen und Enzymen, die ATP binden.
Other Notes
Gemischte Isomere
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5763ATPDS-RO809608
ATP =99%, pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
Roche
ATPDS-RO
ATP
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
assay
≥93%
assay
≥96%
assay
99%
assay
≥95% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. The molecular weight of this reagent is displayed as 715.39 on the specification sheet, but it actually contains triphosphate triethylammonium and water, so how should I think about the molecular weight?
    1 answer
    1. The molecular weight listed for this material is the anhydrous-free acid. The triethylammonium and water content are variable from lot to lot. The maximum allowable water content is 6%, while the expected triethylammonium specification range is 0.5-4.4 mol/mol BzATP. The triethylammonium and water content are reported on the lot-specific Certificate of Analysis.