Fortfahren mit
A9789
Anisomycin
from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid, protein synthesis inhibitor
Synonym(e):
(2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidindiol-3-acetat, Flagecidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 300.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 516.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
245-269-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
20705
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 88.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anisomycin aus Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to faint yellow
solubility
H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.), DMSO: 20 mg/mL, methanol: 20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1
InChI key
YKJYKKNCCRKFSL-RDBSUJKOSA-N
Biochem/physiol Actions
Antibiotic isolated from Streptomyces griseolus that inhibits protein synthesis. Acts by inhibiting peptidyl transferase activity in eukaryote ribosomes.
Antibiotic isolated from Streptomyces griseolus that inhibits protein synthesis. Acts by inhibiting peptidyl transferase activity in eukaryote ribosomes. Reported to induce apoptosis in a variety of cells including promyelocytic leukemia cells, Jurkat cells, ventricular myocytes, and colon adenocarcinoma cells. Initiates intracellular signals and immediate early gene induction. Selective signaling agonist. Potent Jun-NH2 terminal kinase (JNK) agonist. Activates mitogen-activated protein (MAP) kinases (JNK/SAPK and p38/RK). Antiprotozoal agent.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5862S7809SML0918
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
liquid, ready-to-use solution
form
solid
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.), methanol: 20 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to faint yellow
color
-
color
white
color
white to beige
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)