Merck
PZ0142
Sigma-Aldrich
PD-180970
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluoro-3-methylphenyl)amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-1515965
Größe auswählen
5 MG
CHF 139.00
25 MG
CHF 551.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 139.00
25 MG
CHF 551.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H15Cl2FN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Assay
≥98% (HPLC)
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(F)c(C)c3)nc12)c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C21H15Cl2FN4O/c1-11-8-13(6-7-17(11)24)26-21-25-10-12-9-14(20(29)28(2)19(12)27-21)18-15(22)4-3-5-16(18)23/h3-10H,1-2H3,(H,25,26,27)
InChIKey
SLCFEJAMCRLYRG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PD-180970 is a potent inhibitor of the p210 Bcr-Abl tyrosine kinase.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology