Merck
PZ0366
PD166326
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[[3-(hydroxymethyl)phenyl]amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PD 166326
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16Cl2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41105101
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1N(C)C2=C(C=NC(NC3=CC=CC(CO)=C3)=N2)C=C1C4=C(Cl)C=CC=C4Cl
InChI
1S/C21H16Cl2N4O2/c1-27-19-13(9-15(20(27)29)18-16(22)6-3-7-17(18)23)10-24-21(26-19)25-14-5-2-4-12(8-14)11-28/h2-10,28H,11H2,1H3,(H,24,25,26)
InChI key
ZIQFYVPVJZEOFS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PD166326 is an ATP-competitive dual BCR-ABL and Src kinase inhibitor. In some studies it has been found to be more potent than imatinib with inhibition of cancer growth in the low nanomolar range or even picomolar range in various biological systems.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)