P8891
Propanthelinbromid
≥97% (TLC), powder
Synonym(e):
N,N-Diisopropyl-N-methyl-N-[2-(9H-xanthen-9-carbonyloxy)-ethyl]-ammoniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Ersteller
Shire
SMILES String
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves