P7778
Phospholipase A2 aus Naja mossambica mossambica
lyophilized powder, ~1,500 units/mg protein
Synonym(e):
PLA2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
~1,500 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ~90%
pI
8.8 (isoenzyme)
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Inhibitor
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable