Merck
P9279
Sigma-Aldrich
Phospholipase A2 aus Honigbienengift (Apis mellifera)
salt-free, lyophilized powder, 600-2400 units/mg protein
Synonym(e):
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholin-2-Acylhydrolase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Form
salt-free, lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
600-2400 units/mg protein
Mol-Gew.
14.5 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
honey bee ... Pla2(406141)
Allgemeine Beschreibung
Phospholipase A2 aus Bienengift (Apis mellifera) ist ein Calcium-abhängiges, lipolytisches Enzym.
Anwendung
Phospholipase A2 aus Bienengift (Apis mellifera) wird für folgende Zwecke verwendet:
  • zur Bestimmung der Viabilität von proximalen Tubulus-Segmenten (PTS) der Niere während der Oxygenierung und Hypoxie-Reoxygenierung
  • zur Behandlung des Photosystem-II(PSII)-Dimer-Komplexes von Synechocystis, um Veränderungen der sauerstoff-entfaltenden Aktivität zu untersuchen
  • als Standard in Phospholipase-Aktivitäts-Assays
Biochem./physiol. Wirkung
Hydrolysiert die β-Ester-Bindung von zwitterionischen Glycerophospholipiden. Die bevorzugten Substrate sind Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin und ihre plasmalogene Analoge. Phosphatidylinositol und Phosphatidylserin werden ebenfalls hydrolysiert. Attackiert aggressiv Phospholipide in Membranen intakter Zellen.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 μmol Sojabohnen-L-α-Phosphatidylcholin in L-α-Lysophosphatidylcholin und eine Fettsäure pro Minute bei einem pH-Wert von 8,9 bei 25 °C.
Hinweis zur Analyse
Proteingehalt mittels Biuret-Reaktion bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Milleporin-1, a new phospholipase A2 active protein from the fire coral Millepora platyphylla nematocysts.
Radwan FF and Aboul-Dahab HM
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 139(4), 267-272 (2004)
Third calcium ion found in an inhibitor-bound phospholipase A2.
Sekar K
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 62, 392-397 (2006)
Lipids in oxygen-evolving photosystem II complexes of cyanobacteria and higher plants.
Sakurai I
Journal of Biochemistry, 140(2), 201-209 (2006)
Phospholipase A2 activity can protect renal tubules from oxygen deprivation injury.
Zager RA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90(17), 8297-8301 (1993)
Ming Chen et al.
Scientific reports, 7(1), 15931-15931 (2017-11-23)
Hepatitis C virus (HCV), dengue virus (DENV) and Japanese encephalitis virus (JEV) belong to the family Flaviviridae. Their viral particles have the envelope composed of viral proteins and a lipid bilayer acquired from budding through the endoplasmic reticulum (ER). The