Merck
Y0000054
Alprostadil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Prostaglandin E1, (11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-ensäure, Alprostadil, PGE1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.48
Beilstein:
5294062
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
alprostadil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChIKey
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Alprostadil EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pierre Costa et al.
Drugs, 72(17), 2243-2254 (2012-11-23)
The global burden of erectile dysfunction (ED) is increasing. It is estimated that 8-19% of men in Europe have ED and that by 2025 the prevalence of ED worldwide will reach 322 million. The gold standard therapy for ED is
Takashi Onoe et al.
Transplantation, 95(12), 1521-1527 (2013-04-20)
Small-for-size syndrome remains the greatest limiting factor of expanding segmental liver transplantation from living donors. Portal hyperperfusion is considered to substantially contribute to small-for-size syndrome. We investigated the impact of continuous portal infusion of prostaglandin E1 (PGE1) on small-for-size grafts
Miriam Furne et al.
Fish & shellfish immunology, 34(3), 770-777 (2013-01-08)
Primary head kidney leukocytes from Atlantic cod were isolated to evaluate the use of arachidonic acid and eicosapentaenoic acid by cyclooxygenases and the production of prostaglandins E₂ and E₃. The expression of cyclooxygenase genes and selected interleukin genes like Interleukin
Lisbeth Svensson et al.
Infection and immunity, 82(10), 4307-4314 (2014-07-30)
Platelet activation and aggregation have been reported to occur in response to a number of Gram-positive pathogens. Here, we show that platelet aggregates induced by Streptococcus pyogenes were unstable and that viable bacteria escaped from the aggregates over time. This
Kristine J Guleserian et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 145(1), 206-213 (2012-12-19)
Bilateral pulmonary artery banding with or without ductal stenting has been performed as a resuscitative intervention for patients considered at too high risk for conventional single ventricle palliation. The purpose of the present study was to determine the outcomes using