Merck
538903
Millipore
Prostaglandin E1
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Synonym(e):
Prostaglandin E1, PGE₁
Größe auswählen
1 MG
CHF 116.00
CHF 116.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 116.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
CHF 116.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7876
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)CCCCCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChIKey
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aktiviert die Adenylatzyklase-Aktivität über einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Aktiviert die Adenylatzyklase-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich und karzinogen/teratogen (E)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Ammer, H. and Schulz, R. 1993. Mol. Pharmacol. 43, 556.
Rubin, D. and Laposata, M. 1991. J. Biol. Chem.266, 23618.
Kurstjens, N.P., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.167, 1162.
Krakauer, K.A., et al. 1986. Prostaglandins32, 301.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable