Merck
P5178
Sigma-Aldrich
Phenobarbital Natriumsalz
Synonym(e):
5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6-trioxohexahydropyrimidin Natriumsalz, 5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure Natriumsalz, Luminal Natriumsalz, Natrium-5-ethyl-5-phenylbarbiturat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11N2NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.22
Beilstein:
3802044
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Löslichkeit
H2O: 1 g/mL
ethanol: 100 mg/mL
Ersteller
Bayer
SMILES String
[Na+].CCC1(C(=O)NC([O-])=NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17);/q;+1/p-1
InChIKey
WRLGYAWRGXKSKG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Phenobarbitalnatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • zum Betäuben von Mäusen zum Verursachen eines Ischämie-Reperfusionsschadens[1]
  • als positive Kontrolle für die Aktivierung des konstitutiven Androstanrezeptors (CAR - constitutive androstan receptor)[2]
  • im BLYAS-Assay (biolumineszierende Hefe-Bioreporter - bioluminescent yeast bioreporters)[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Phenobarbital, eine substituierte Barbitursäure, ist ein Antiepileptikum, das nicht leicht aus dem Blutkreislauf eliminiert wird.[4] Es hyperpolarisiert die synaptischen Neuronenmembranen, indem es die Aktivierung von neuronalen postsynaptischen GABAA-Rezeptoren durch γ-Aminobuttersäure (GABA) begünstigt. Phenobarbital ist außerdem wirksam bei der Behandlung von Neugeborenenkrämpfen und Status epilepticus.[5]
beruhigend; hypnotisch; krampflösend; verbessert GABAergische Aktivität
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die neurowissenschaftliche Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf der Seite Dopamine and Norepinephrine Metabolism sowie GABAA Receptors aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Diese Verbindung wurde von Bayer entwickelt. Weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P R Territo et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 30(6), 508-515 (2007-11-10)
The development and validation of the maximal electro-shock (MES) model using phenobarbital (Pb) as the positive control is described. This approach builds on previous work in rodent model systems, and has been adapted to dogs as a tool for pharmaceutical
Shui-Chuan Huang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 42(6), 2492-2506 (2017-08-30)
Aberrant vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation and migration contribute to the development of vascular pathologies, such as atherosclerosis and post-angioplasty restenosis. The aim of this study was to determine whether miR-22-3p plays a role in regulating human artery vascular
Effective, easy to use and affordable?the discovery and use of phenobarbital
Bryan J
Pharmaceut. Res., 289(7728), 443-443 (2012)
Siying Liu et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 122(5), e131-e145 (2016-10-22)
To investigate the effects of condylar extracapsular injuries on the development of the mandibular condyle and try to find a way to treat condylar hyperplasia by electively using such injuries to restrict the overdeveloped mandibular condyle. Sixty 6-month-old beagle puppies
Tisp40 deficiency attenuates renal ischemia reperfusion injury induced apoptosis of tubular epithelial cells
Qin C, et al.
Experimental Cell Research, 359(1), 138 -1144 (2017)