Merck
P5028
Sigma-Aldrich
Parathyroidhormon (1-84) aus Rindernebenschilddrüse
Synonym(e):
PTH bovine, Parathormon bovine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C416H677N125O126S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
9509.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable