Merck
901682
Sigma-Aldrich
Glycolithocholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
10 MG
CHF 447.00
CHF 447.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 447.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26D4H39NO4
Molekulargewicht:
437.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
CHF 447.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)