Both package sizes are bottles that are sealed in a polyamide bag. This bag is placed, with additional absorbent material and padding, in a metal can with a pull tap. The final packaged item is placed in the shipping box that is most compatible with the order. This product is shipped at ambient temperature.
Wichtige Dokumente
P4557
Phenol -Lösung
BioReagent, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, for molecular biology
Synonym(e):
Tris-equilabrated Phenol
Größe auswählen
CHF 94.50
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 94.50
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
pH-Wert
7.7-8.1 (25 °C)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Bestandteil der Aufschlussreaktionsmischung zum Herstellen von RNase-freien Plasmiden für die In-vitro-Translation in Kaninchen-Retikulozytenlysat
- zur Extraktion von DNA aus Rosettenblättern von Arabidopsis thaliana
- zur Extraktion von DNA aus Blut auf Konservierungspapier mit einem gängigen Phenol-Chloroform-Protokoll
- als Komponente von Extraktionspuffer zum Extrahieren von RNA aus Fruchtfleisch
- zur Extraktion von Protein aus Wurzeln[2]
- zur Isolierung von fäkaler DNA[3]
- zur Extraktion von Caged-RNA[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
- 1 Flasche Tris-äquilibriertes Phenol (Produktnummer P4557)
- Equilibrierungspuffer (Produktnummer B5658)
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the export packaging? Is it in thermocol/Foam packaging? Can you share the packaging Image.
1 answer-
Helpful?
-
-
I see that there are two layers in the bottle Phenol solution, Product P4557. Which layer do I use?
1 answer-
The top phase is Tris buffer, so use the lower/bottom phase.
Helpful?
-
-
What do I do to equilibrate the Phenol solution, Product P4557, to around pH 8?
1 answer-
This phenol solution (Product No. P4557) includes a separate bottle of equilibration buffer (Product No. B5658) to adjust the phenol phase to pH 7.9±0.2. After addition of the buffer to the phenol, it may take about 6 hours (mixture can be kept at 2-8 °C) until the bottom phase (phenol) becomes clear. Some of the haziness in the phenol phase may be due to some air bubbles caused by mixing by inversion. There could be a hazy interface between the phenol and aqueous phase which remains after the separation. The entire contents of the bottle of the buffer should be added to the phenol. If buffering less than the complete bottle, use at a ratio of 6.5 mL buffer to 100 mL phenol. For 10 mL of phenol, use 650 μL of buffer. For 1 mL of phenol, use 65 μL of buffer.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the final pH of Phenol solution, Product P4557, after adding the buffer?
1 answer-
The pH is typically 8.0; the specifications state a range of 7.7-8.1.
Helpful?
-
-
What is the molarity of Phenol solution, Product P4557?
1 answer-
The Molarity is ~10.6. The density of the phenol is 1.05g/ml, and the molecular weight is 94.11.