Wichtige Dokumente
P4532
(−)-N6-(2-Phenylisopropyl)adenosine
solid
Synonym(e):
(R)-N6-(1-Methyl-2-phenylethyl)adenosine, N6-(L-2-Phenylisopropyl)adenosine, R-(−)-PIA
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
1.17 nM Ki for A1 receptors (using [3H]CHA in rat forebrain preparations)
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](Cc1ccccc1)Nc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C19H23N5O4/c1-11(7-12-5-3-2-4-6-12)23-17-14-18(21-9-20-17)24(10-22-14)19-16(27)15(26)13(8-25)28-19/h2-6,9-11,13,15-16,19,25-27H,7-8H2,1H3,(H,20,21,23)/t11-,13-,15-,16-,19-/m1/s1
InChIKey
RIRGCFBBHQEQQH-SSFGXONLSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA1(134)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)