Merck
P3296
Millipore
Protein G Sepharose, Fast Flow
Protein G Sepharose™, Fast Flow
recombinant, expressed in E. coli, aqueous ethanol suspension
Synonym(e):
Protein G-Agarose, Fast Flow aus Streptococcus sp.
Größe auswählen
1 ML
CHF 510.00
CHF 510.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 510.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
CHF 510.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
aqueous ethanol suspension
chemische Klasse(n) des Analyten
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
Kennzeichnungsgrad
~2 mg per mL
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Matrix
Sepharose 4B Fast Flow
Matrixaktivierung
cyanogen bromide
Matrixanbindung
amino
Matrix-Spacer
1 atom
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Protein G ist ein Immunglobulin(IgG)-bindendes Bakterienzellwandprotein, das aus einem Streptokokkenstamm der Gruppe G, G-148, isoliert wird.[1] Dieses Protein kann mittels Papainaufschluss aus Zellen extrahiert und durch die sequenzielle Verwendung von Ionenaustausch-Chromatographie auf DEAE-Sephadex, Affinitätschromatographie auf Sepharose-gekoppeltem Human-IgG und Gelchromatographie auf Sephadex G-200 aufgereinigt werden.[2] Die Bindung zwischen Protein G und verschiedenem polyklonalen und monoklonalen IgG ist im Wesentlichen pH-Wert-abhängig zwischen 2,8 und 10, wobei die stärkste Bindung bei einem pH-Wert von 4 und 5, und die schwächste bei einem pH-Wert von 10 auftritt.[3] Es dient als leistungsstarkes Reagens für den Nachweis von IgG.[1]
Protein G ist ein Immunglobulin(IgG)-bindendes Bakterienzellwandprotein, das aus einem Streptokokkenstamm der Gruppe G, G-148, isoliert wird.[1] Dieses Protein kann mittels Papainaufschluss aus Zellen extrahiert und durch die sequenzielle Verwendung von Ionenaustausch-Chromatographie auf DEAE-Sephadex, Affinitätschromatographie auf Sepharose-gekoppeltem Human-IgG und Gelchromatographie auf Sephadex G-200 aufgereinigt werden.[2] Die Bindung zwischen Protein G und verschiedenem polyklonalen und monoklonalen IgG ist im Wesentlichen pH-Wert-abhängig zwischen 2,8 und 10, wobei die stärkste Bindung bei einem pH-Wert von 4 und 5, und die schwächste bei einem pH-Wert von 10 auftritt.[3] Es dient als leistungsstarkes Reagens für den Nachweis von IgG.[1]
Die aktualisierte Produktnummer von P3296-5MI′ist GE17-0618-01
Anwendung
Protein-G-Sepharose wird in Affinitätschromatographie, Proteinchromatographie, Antikörperaufreinigung und -charakterisierung, Immunaffinitätsmatrizen, Protein-A-, -G- und -L-Harzen, Proteinwechselwirkungen sowie Aufreinigung und Nachweis eingesetzt. Protein-G-Sepharose wurde verwendet, um eine Strategie zur Bestätigung des Vorkommens von Anti-Erythropoietin-neutralisierenden Antikörpern in Humanserum zu entwickeln, und um Verfahren zum Abbau von Albumin und IgG aus Pferdeserum zu vergleichen.
Physikalische Form
Suspension in 20% Ethanol
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus einem rekombinanten Streptokokken-Protein G, aus denen die Albumin-bindende Region genetisch entfernt wurde.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
115.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cordula M Stover et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 180(5), 3313-3318 (2008-02-23)
Properdin is a positive regulator of complement activation so far known to be instrumental in the survival of infections with certain serotypes of Neisseria meningitidis. We have generated a fully backcrossed properdin-deficient mouse line by conventional gene-specific targeting. In vitro
G Yang et al.
Oncogene, 26(1), 91-101 (2006-06-27)
The t(8;21) chromosomal translocation that generates the fusion oncoprotein RUNX1-ETO predominates in leukemia patients of the French-American-British (FAB) class M2 subtype. The oncoprotein has the capacity to promote expansion of hematopoietic stem/progenitor cells and induces leukemia in association with other
B Akerström et al.
The Journal of biological chemistry, 261(22), 10240-10247 (1986-08-05)
Protein G, an IgG-binding molecule, was prepared from the cell walls of a group G streptococcal strain, G-148. The protein could be extracted from the cells by papain digestion and purified by the sequential use of ion-exchange chromatography on DEAE-Sephadex
Cristina Hidalgo-Carcedo et al.
Nature cell biology, 13(1), 49-58 (2010-12-21)
Collective cell migration occurs in a range of contexts: cancer cells frequently invade in cohorts while retaining cell-cell junctions. Here we show that collective invasion by cancer cells depends on decreasing actomyosin contractility at sites of cell-cell contact. When actomyosin
B Akerström et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 135(4), 2589-2592 (1985-10-01)
Protein G is an immunoglobulin (IgG)-binding bacterial cell wall protein recently isolated from group G streptococci. We have investigated the avidity of protein G for various monoclonal and polyclonal Ig of the IgG class, and compared it with the binding
Protokolle
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review