Wichtige Dokumente
P3043
β-Propiolacton
Grade III, 85-90%
Synonym(e):
3-Hydroxypropionsäure-lacton, Hydracrylsäure-β-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Grade III
Assay
85-90%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−33 °C (lit.)
Dichte
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
InChIKey
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?