Wichtige Dokumente
90970
γ-Butyrolacton
analytical standard
Synonym(e):
γ-Hydroxybuttersäure-Lacton, 4-Butyrolacton, GBL
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
851 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChIKey
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?