Merck
263710
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)buttersäure -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
4-(Methylamino)butanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
25 G
CHF 89.40
100 G
CHF 181.00
CHF 89.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 89.40
100 G
CHF 181.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 89.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
InChIKey
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such