Wichtige Dokumente
P3032
Penicillin G Natriumsalz
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Benzylpenicillin Natriumsalz
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Penicillin G Natriumsalz, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Wirksamkeit
≥1477 units per mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChIKey
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimicrobielles Spektrum: Gram-positive Bakterien..
Vorsicht
Sonstige Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.