Merck
P1652
Sigma-Aldrich
D-α-Phosphatidylcholine, dipalmitoyl
≥99%
Synonym(e):
2,3-Dihexadecanoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
Größe auswählen
500 MG
CHF 1’410.00
CHF 1’410.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 1’410.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 1’410.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
semisynthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
This is the stereoisomer of phosphatidylcholine which is inactive as a substrate for snake venom phospholipase A2.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
THE SUBSTRATE SPECIFICITY OF PHOSPHOLIPASE A.
VAN DEENENL et al.
Biochimica et biophysica acta, 70, 538-553 (1963-10-22)