Fortfahren mit
11145
Soja-Phospholipide
mixture of phospholipids
Soy Phospholipids
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Soja-Lecithin, Soja-Phospholipide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 58.10
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 194.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
CHF 58.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder or granules
concentration
≥20% (phosphatidyl choline, TLC)
impurities
≤3% water, ~25% phosphatidylcholine
storage temp.
2-8°C
General description
Asolectin enthält Lecithin, Cephalin und Phosphatidylinositol in etwa gleichen Proportionen und daneben kleinere Mengen andere Phospholipide und polare Lipide. Gute Quelle für Fettsäuren: etwa 24 % gesättigte Fettsäuren, 14 % einfach ungesättigte Fettsäuren und 62 % mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Zur Rekonstitution von Vesikeln in Membranstudien; Bericht über das Quellen von Sojabohnen-Phospholipiden in Wasser und ihrer Funktion als Öl-in-Wasser-Emulgatoren.
Application
Sojaphospholipide werden wie folgt verwendet:
  • für die Vorbereitung von Liposomen zur Beladung für Viskositätsergänzungstests
  • zur Herstellung von Streckmitteln auf der Basis von Sojalecithin (SL) und zur Bewertung ihres Potenzials als brauchbare Alternative für die Verwendung in Gefriermedien für Bocksperma[1]
  • zur Vorbereitung von Liposomen für den Liposomen-Cosedimentationstest[2]
Biochem/physiol Actions
Sojaphospholipide können als biologisch aktive Lebensmittelzusatzstoffe verwendet werden.[3] Diese Lipide weisen mehrere biochemische und physikalische Wirkungen auf, die zur Vorbeugung gegen Pathogenese nützlich sein könnten. Sojaphospholipide sind dafür bekannt, dass sie den Lipidspiegel senken, den Cholesterin- und Triglyceridspiegel regulieren, die Membranfunktionen stabilisieren und die Leberfunktionen unterstützen.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
690050P840054C840054P
Soy PC Avanti Research™ - A Croda Brand 840054C
Avanti
840054C
Soy PC
Soy PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840054P
Soy PC
form
powder or granules
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
≥20% (phosphatidyl choline, TLC)
concentration
-
concentration
10 mg/mL (840054C-25mg), 25 mg/mL (840054C-200mg), 25 mg/mL (840054C-500mg)
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
impurities
≤3% water, ~25% phosphatidylcholine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How to dissolve it in water?
    1 answer
    1. Phospholipids are not appreciably soluble in water. This product has not been tested for solubility. However, other phospholipid products, such as phosphatidylinositol and phosphatidylcholine, are soluble in Chloroform at 20 - 25 mg/mL.
      Helpful?
  2. Can Soy phospholipid be used as standard for phospholipid in TLC (Thin layer chromatography) ?
    1 answer
    1. The product is not intended for use as an analytical standard. Product P3817, Phospholipid Mixure, is a standard that is tested for suitability in HPLC. However, the purity of the individual components is determined by TLC. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/p3817
      Helpful?
  3. Can you provide me with the HLB value for Soy Phospholipids (11145)?
    1 answer
    1. An HLB value is not associated with this product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. United Kingdom
    • Reviews 2
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Good emulsifier
    Comes as a dry powder that can be mixed into formulations.
    Helpful?