Fortfahren mit
SML2272
AZD-2098
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,3-Dichloro-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, 2,3-Dichloro-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide, AZD 2098, AZD2098
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 372.00
CHF 316.20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9Cl2N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.18
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 316.20
ListenpreisCHF 372.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1Cl)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
InChI key
FLSMVCMSUNISFK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD-2098 is an orally active, potent and selective CCR4 antagonist (pIC50 = 7.8/8.0/8.0/7.6 against CCL22 binding to human/mouse/rat/dog CCR4; inactive toward CXCR1/2 & CCR1/2b/5/7/8 at 10 μM) with little or no activity toward a panel of ∼120 receptors/enzymes. AZD-2098 effectively inhibits chemokine-induced cellular responses in vitro (pIC50 = 7.5 against CCL22-induced calcium influx in hCCR4-expressing CHO cells; pIC50 = 6.3 against CCL17- or CCL22-induced chemotaxis of primary human Th2 cells) and exhibits efficacy against antigen-induced inflammatory response among ovalbumin-sensitized rats in vivo (Emax = 7.5 μmol/kg p.o.; 1 h before and every 12 h after antigen challenge).
Orally active, potent and selective CCR4 antagonist with efficacy against antigen-induced inflammatory response in ovalbumin-sensitized rats in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2819SML2226SML1184
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)