Merck
NA0300S
Sigma-Aldrich
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
greener alternative
sufficient for 4 purifications
Synonym(e):
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Verwendung
sufficient for 4 purifications
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
DNA purification: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit bietet eine einfache und wirtschaftliche Methode für die Trennung von Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen. Das Kit enthält eine Filterspritze zur schnellen Lysat-Entfernung und eine kieselsäurebindende Säule, die für die Verwendung mit Vakuum oder Zentrifugation ausgeführt ist. Bis zu 1,2 mg Plasmid-DNA kann aus einer 150 mL-Übernachtkultur in Luria-Bouillon (LB)-Medium isoliert werden. Der tatsächliche Ertrag hängt von dem verwendeten Stamm, Plasmid und Kulturmedium ab.
Eine rekombinante E. coli-Übernachtkultur wird mittels Zentrifugation geerntet und einem modifizierten alkalischen SDS-Lyseverfahren unterzogen, gefolgt von einer Adsorption der DNA auf eine Kieselgelmembran in Gegenwart von hohen Salzkonzentrationen. Verunreinigungen werden in zwei Waschschritten entfernt. Schließlich wird die gebundene DAN in Elutionslösung (Tris-HCl) oder Wasser eluiert.
Die zurückgewonnene Plasmid-DNA ist größtenteils in seiner Supercoil-Struktur spiralisiert. Die DNA ist sofort gebrauchsfertig für die Verwendung in den nachgeschalteten Anwendungen, wie Restriktionsverdau, Ligation, Sequenierung, PCR, Transformation und Transfektion.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Anwendung
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit has been used to isolate plasmid DNA from Escherichia coli.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Von der Bakterienkulturernte zur reinen Plasmid-DNA in 30 Minuten oder weniger
  • Bis zu 1,2 mg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl
  • Flexibilität durch Eignung für Vakuum oder Zentrifugation
  • Enthält weniger Kunststoffteile als andere High-Speed-Kits für reduzierte Abfallmengen
  • Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholfällung erforderlich
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lisa A Santry et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 9, 181-191 (2018-03-21)
Newcastle disease virus (NDV) is a single-stranded, negative-sense RNA virus in the Paramyxoviridae family. Although primarily an avian pathogen, NDV is a potent oncolytic virus that has been shown to be safe and effective in a variety of preclinical cancer
David A Rasko et al.
Plasmid, 58(2), 159-166 (2007-04-27)
Francisella tularensis is a category A bioterror pathogen which in some cases can cause a severe and fatal human infection. Very few virulence factors are known in this species due to the difficulty in working with it as well as
Development of novel plasmid vectors and a promoter trap system in Francisella tularensis compatible with the pFLN10 based plasmids
David A Rasko
Plasmid, 58(2) (2007)
Ilaria Mogno et al.
Genome research, 23(11), 1908-1915 (2013-08-08)
Gene promoters typically contain multiple transcription factor binding sites (TFBSs), which may vary in affinity for their cognate transcription factors (TFs). One major challenge in studying cis-regulation is to understand how TFBS variants affect gene expression. We studied the in
Protokolle
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.