Wichtige Dokumente
NA0410
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep (Endotoxinfrei) Kit
sufficient for 25 preparations
Synonym(e):
GenElute, GenElute Plasmid (Endotoxinfrei) Kit
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 25 preparations
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Hochwertige endotoxinfreie DNA ist für die direkte Verwendung in den anspruchsvollsten Anwendungen bereit, einschließlich der Transfektion endotoxinempfindlicher Zellen.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bis zu 1,2 mg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl mit Endotoxinkonzentrationen von ≤0,1 EU/μg
- Vom Zellpellet bis zum gereinigten Plasmid in nur 35 Minuten.
- Praktisches Vakuumformat
Prinzip
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit isolates endotoxin-free plasmid DNA in 35 minutes, meeting industry standards.