Wichtige Dokumente
VM20
VM20 Vacuum Manifold
For processing up to 20 plasmid purification samples simultaneously
Synonym(e):
Vacuum Assembly
Größe auswählen
CHF 234.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 234.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Capable of processing 20 samples simultaneously
- The dual port design allows waste to be collected in the manifold body or diverted to any auxiliary reservoir
- Stepped design for easy access to every column
- Endura-Luer stopcocks instead of plugs
- Chemically resistant polypropylene
Komponenten
Physikalische Eigenschaften
We have created Endura-Luers to be an enhanced stopcock that
resists chemical erosion, cracking, and breaking.
Empfohlene Produkte
GenElute™ Five-Minute Plasmid Miniprep Kits
GenElute™ HP Plasmid Midiprep Kit
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit
HIS-Select® Cartridge
HIS-Select® High Flow Cartridge (1.2 ml capacity)
HIS-Select® High Flow Cartridge (6.4 ml capacity)
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.