Das Gelfiltrationsmarker-Kit enthält fünf Fläschchen mit Proteinen und ein Fläschchen mit Blaudextran zur Kalibrierung
Anwendung
Gelfiltrationsmarker werden in der Proteinchromatographie und Gelfiltrationschromatographie eingesetzt. Gelfiltrationsmarker wurden verwendet, um die Glukokortikoid-induzierte Lymphozytolyse als Modellsystem für die Apoptose innerhalb des Immunsystems zu untersuchen. Gelfiltrationsmarker wurden außerdem verwendet, um Polygonatum odoratum-Lectin zu isolieren, welches eine bemerkenswerte Anti-HSV-II-Aktivität gegenüber Vero-Zellen und Zytotoxizität gegenüber menschlichen Melanom-A375-Zellen aufwies sowie die Apoptose auf Caspase-abhängige Weise einleitete.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
A8531Albumin, bovine serum, 66,000 Da MW 1 mL/vialSDB
A8656Alcohol Dehydrogenase, yeast, 150,000 Da MW 1 mL/vialSDB
A8781β-Amylase, sweet potato, 200,000 Da MW 1 mL/vialSDB
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(3), 148140-148140 (2019-12-16)
Among the thioredoxin reductase-type ferredoxin-NAD(P)+ oxidoreductase (FNR) family, FNR from photosynthetic purple non‑sulfur bacterium Rhodopseudomonas palustris (RpFNR) is distinctive because the predicted residue on the re-face of the isoalloxazine ring portion of the FAD prosthetic group is a tyrosine. Here
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 72(10), 2640-2650 (2008-10-08)
A cDNA encoding tomato fruit lectin was cloned from an unripe cherry-tomato fruit cDNA library. The isolated lectin cDNA contained an open reading frame encoding 365 amino acids, including peptides that were sequenced. The deduced sequence consisted of three distinct
Two basic proteins isolated from <I>Clerodendrum inerme</I> Gaertn. are inducers of systemic antiviral resistance in susceptible plants.
Prasad, V., et al.
Plant Science, 110(1), 73-82 (1995)
Exploring codon optimization and response surface methodology to express biologically active transmembrane RANKL in E. coli.
Journal of bacteriology, 187(15), 5292-5300 (2005-07-21)
The core oligosaccharide component of the lipopolysaccharide can be subdivided into inner and outer core regions. In Escherichia coli, the inner core consists of two 3-deoxy-d-manno-octulosonic acid and three glycero-manno-heptose residues. The HldE protein participates in the biosynthesis of ADP-glycero-manno-heptose