MTCP411700
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 3 mL, short bulk, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Synonym(e):
pipet
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pack of 250 ea (bulk bag)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P4117-00
Länge
138 mm
Größe
3 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Transfer pipette, 3ml, short bulb, graduated to 1mL, non-sterile, bulk pack, 250/pk
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio