Wichtige Dokumente
931950
Sodium perchlorate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Sodium Perchlorate, Hyperchloric acid sodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1000 ppm (trace metals analysis)
pH-Wert
6.0-8.0 (25 °C, 5%, aq.sol.)
mp (Schmelzpunkt)
482 °C
Löslichkeit
H2O: 209 g/dL at 15 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤30 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
K: ≤500 ppm
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
25 g in glass bottle
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.