Merck
MAK030
Sigma-Aldrich
Kolorimetrisches Phosphat-Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 500 colorimetric tests
Anwendung(en)
cosmetics
environmental
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Phosphat ist ein wesentlicher Bestandteil von lebenden Organismen, der an einer Vielzahl von biologischen Funktionen beteiligt ist, darunter die Strukturfunktionen in Nukleinsäuren, Zellmembranen und Knochen. Darüber hinaus ist Phosphat für den Zellenergietransport, den Nukleinsäurestoffwechsel und die Signaltransduktion von Bedeutung. Hyperphosphatämie, eine Erkrankung aufgrund eines erhöhten Phosphatspiegels im Blut, kann zur Verkalkung von Organen und zu Interferenzen bei Verwendung anderer anorganischer Ionen wie Eisen, Calcium, Magnesium und Zink führen.
Das kolorimetrische Phosphat-Assay-Kit ermöglicht ein einfaches, direktes Verfahren für die Messung des Phosphatgehalts in verschiedenen Proben. Phosphat reagiert mit einem chromogenen Komplex und bildet ein kolorimetrisches (650 nm) Produkt, das proportional zum vorhandenen Phosphat generiert wird. Phosphatkonzentrationen zwischen 1 μM und 1 mM mit einer unteren Nachweisgrenze von 0,1 nmol können direkt bestimmt werden.
Anwendung
Das kolorimetrische Phosphat-Kit wird zum Messen der Phosphatkonzentration in einer Vielzahl von Proben verwendet.[1][2][3]
Eignung
Geeignet zum Messen des Phosphatspiegels in einer Vielzahl von Proben, einschließlich Serum und Urin.
Prinzip
Das kolorimetrische Phosphat-Assay-Kit ermöglicht ein einfaches, direktes Verfahren für die Messung des Phosphatgehalts in verschiedenen Proben. Phosphat reagiert mit einem chromogenen Komplex und bildet ein kolorimetrisches (650 nm) Produkt, das proportional zum vorhandenen Phosphat generiert wird. Phosphatkonzentrationen zwischen 1 μM und 1 mM mit einer unteren Nachweisgrenze von 0,1 nmol können direkt bestimmt werden.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ronald F S Lee et al.
Scientific reports, 7(1), 1590-1590 (2017-05-10)
The emerging technique termed functional identification of target by expression proteomics (FITExP) has been shown to identify the key protein targets of anti-cancer drugs. Here, we use this approach to elucidate the proteins involved in the mechanism of action of
Pooja Bhardwaj et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 62(1) (2017-10-19)
Vancomycin-resistant Enterococcus faecium strains (VREfm) are critical public health concerns because they are among the leading causes of hospital-acquired bloodstream infections. Chlorhexidine (CHX) is a bisbiguanide cationic antiseptic that is routinely used for patient bathing and other infection control practices.
Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition-E-Book (2013)
The effects of herbicides targeting aromatic and branched chain amino acid biosynthesis support the presence of functional pathways in broomrape.
Dor E, et al.
Frontiers in Plant Science, 8, 707-707 (2017)
Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders (2014)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. SDSの有害性情報は各成分のSDSを参照とあるが、成分情報(項目3)も表示なく参照できません。成分情報を教えていただきたく。
    1 answer
    1. This kit includes only two components - the phosphate standard and the phosphate reagent. Both components are listed in the SDS. See the link below to review the Safety Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/mak030
      See the link below to reivew the technical bulletin which includes the list of components:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/406/002/mak030bul.pdf