M4795
Natriummalonat, dibasisch Monohydrat
BioXtra
Synonym(e):
Malonsäure Dinatriumsalz, Propandisäure Dinatriumsalz Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Verunreinigungen
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
O.[Na].OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable