Merck
M2933
Sigma-Aldrich
MES Hydrat
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Synonym(e):
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-Hydrat, 2-Morpholino-ethansulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Qualität
BioPerformance Certified
for molecular biology
Assay
≥99.5%
Form
crystalline powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
nucleic acid detection: suitable
Verunreinigungen
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa 
6.1
Löslichkeit
water: 335.3 g/L at 20 °C
Eignung
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Fremdaktivität
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES String
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Der MES-Hydrat-Puffer (2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-Monohydrat) ist ein vielseitiger zwitterionischer biologischer Puffer, der weit verbreitet in Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen eingesetzt wird. Mit einem pKa-Wert von 6,1 ist er die ideale Wahl für Pufferlösungen bei physiologischen pH-Werten, um präzise und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Dank seiner hohen Wasserlöslichkeit und der minimalen Metallionenbindung ist dieser Puffer die erste Wahl für verschiedene Anwendungen, einschließlich molekularbiologischer Aufgaben wie DNA- und RNA-Extraktion, PCR und Gelelektrophorese. Er ist auch ein wichtiger Akteur in der Zellkultur und bietet eine weniger toxische Alternative zu Tris- und Phosphatpuffern.
Über diese Anwendungen hinaus wird der MES-Hydrat-Puffer häufig zur Regulierung des pH-Werts in Kulturmedien für Pflanzen, Reagenzlösungen sowie für physiologische Experimente verwendet. Er ist die bevorzugte Wahl zur Untersuchung der Auswirkungen des pH-Werts auf enzymatische Reaktionen und zur Untersuchung der Wechselwirkungen von Proteinen und anderen Biomolekülen mit Metallionen. Als Good-Puffer erfüllt MES-Hydrat folgende strenge Kriterien: mittlerer pKa-Wert, maximale Löslichkeit in Wasser, minimale Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln, minimale Salzauswirkungen, Stabilität über verschiedene Temperaturen hinweg, chemische und enzymatische Stabilität, minimale Absorption im sichtbaren und UV-Spektralbereich und einfache Synthese. Darüber hinaus bildet es mit den meisten Metallionen keine Komplexe, wodurch zuverlässige Ergebnisse bei Anwendungen mit Metallionen gewährleistet werden.
Anwendung
Anwendungsgebiete von MES-Hydrat:
  • Zur Suspendierung von Zellen vor Studien zur Autophagie-Induktion
  • Bei der Präparation von Murashige-Skoog-Nährmedium zur Anzucht von Arabidopsis thaliana-Sämlingen
  • Bei der Konjugation von Hybridisierungssonden an Beads vor der PCR-Amplifikation
  • Zur Behandlung fibroblastenabgeleiteter Matrix vor der Konjugation mit Heparin als Plattform zur Bereitstellung von vaskulärem endothelialem Wachstumsfaktor
  • Als Waschpuffer in einer Studie zur Molekularbiologie
  • Als Bestandteil von Kulturmedien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für Molekularbiologie und Zellkultur
  • Kann als Pufferkomponente für Elektrophorese und Proteintrennung verwendet werden
  • Getestet auf Endotoxine und aerobe Gesamtkeimzahl
  • Frei von DNase, NICKase, RNase und Protease
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Effektive Pufferung im pH-Bereich 5,5 bis 6,7 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 6,1 (25 °C)
  • Hohe Löslichkeit in Wasser
  • Minimale Metallionenbindung
  • Weniger toxisch für Zellen als andere Puffer wie Tris und Phosphat
  • Stabil in einem breiten pH-Bereich
  • Geringe UV-Absorptionsfähigkeit
  • Minimale Reaktivität
Angaben zur Herstellung
Ein Puffer mit MES kann durch Titration mit NaOH auf den gewünschten pH-Wert hergestellt werden. Alternativ dazu können MES-Stammlösungen und MES-Natriumsalz gemischt werden, um den gewünschten pH-Wert zu erhalten. Standard-Mischtabellen unter Anwendung von Stammlösungen zur Herstellung von Puffern mit einem bestimmten pH-Wert wurden veröffentlicht. MES wird nicht zur Pufferung bei einem pH von 7,4 empfohlen; dazu sollten andere Puffer verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Lösungen sind bei 2-8 °C mehrere Monate haltbar. Zur Sterilisation durch einen 0,2-μm-Filter filtrieren. Autoklavieren wird für Sulfonsäurepuffer nicht empfohlen. Wenn Puffer nukleasefrei sein müssen, behandeln Sie das Wasser zuerst und geben Sie den Puffer nach dem Autoklavieren zu. Wenn MES-Lösungen autoklaviert werden, nehmen sie eine gelbliche Farbe an (der pH-Wert ändert sich jedoch nicht messbar). Die Identität des gelblichen Abbauprodukts ist unbekannt.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protocol: An improved high-throughput method for generating tissue samples in 96-well format for plant genotyping (Ice-Cap 2.0).
Plant methods, 3 (1), 8-8 (2007)
Multiplex assay for subtyping avian influenza A viruses by cDNA hybridization and adapter-mediated amplification.
Applied Microbiology and Biotechnology, 100 (20), 8809-8818 (2016)
Fibroblast-derived matrix (FDM) as a novel vascular endothelial growth factor delivery platform.
Du, Ping, et al.
J. Controlled Release, 194, 122-129 (2014)
Autophagic or necrotic cell death in the absence of caspase and bcl-2 family members.
Lam, David, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 363 (3), 536-541 (2007)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)