Wichtige Dokumente
M3058
MES Natriumsalz
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Synonym(e):
4-Morpholinethansulfonsäure, Natriumsalz, Natrium-2-Morpholinoethansulfonat, 2-Morpholino-ethansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Form
crystalline powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa
6.1
Löslichkeit
water: 335.3 g/L at 20 °C
Eignung
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Fremdaktivität
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geeignet für Molekularbiologie und Zellkultur
- Getestet auf Endotoxine und aerobe Gesamtkeimzahl
- Frei von DNase, NICKase, RNase und Protease
- Wirksame Pufferung von pH 5,5 bis 6,7 (25 °C) mit einem pKa von 6,1 (25 °C)
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.