Fortfahren mit
69892
MES Monohydrat
BioXtra, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
2-(4-Morpholino)ethansulfonsäure, 2-Morpholino-ethansulfonsäure, Morpholino-4-ethansulfonsäure-Hydrat, 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure, 2-Morpholino-ethansulfonsäure Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 70.30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 221.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 759.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H13NO4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32129211
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
224-632-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6350956
CHF 70.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
useful pH range
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
foreign activity
DNase, none detected, NICKase, none detected, RNase, none detected, protease, none detected
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
MES-Monohydrat, auch als 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-Hydrat bezeichnet, ist ein Puffer, der in der Biologie- und Biochemieforschung zum Einsatz kommt. MES ist eine pH-puffernde Verbindung mit einem pKa-Wert von 6,15 bei 20 °C. MES wurde in den 1960er Jahren nach den Kriterien für Good-Puffer entwickelt, zu denen ein mittlerer pKa-Wert, maximale Löslichkeit in Wasser, minimale Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln und minimale temperaturbasierte pKa-Änderung gehören. MES ist hochlöslich in Wasser und stellt lediglich schwache Verbindungen mit bestimmten Metallionen wie Ca, Mg, Mn und Cu(II) her. Daher ist es als nicht koordinierender Puffer für die Chemie mit Metallionen geeignet. Außerdem spielt es in verschiedenen Anwendungsbereichen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer stabilen Umgebung, zum Beispiel in Zellkulturmedien, proteinbasierten Pufferformulierungen und Elektrophorese-Laufpuffern. MES-Monohydrat finden breite Anwendung bei der Aufreinigung von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Blutbestandteilen und Wachstumsfaktoren. Dank seiner geringen Ionenmobilität ist es zudem eine hervorragende Wahl für die Kapillarelektrochromatographie. Er bietet eine sicherere Alternative zu giftigen Substanzen wie Cacodylat oder Puffern wie Citrat und Malat, die nicht zwitterionisch sind. MES-Monohydrat wird außerdem zur vielen anderen Zwecken eingesetzt, zum Beispiel, um den pH-Wert von Nährmedien einzustellen und enzymatische Lösungen zu stabilisieren, sowie als Bestandteil von PAGE-Laufpuffern für verschiedene Experimente.
Application
MES-Monohydrat wird wie folgt verwendet:
  • Zum Einstellen des pH-Werts von Nährmedien für die Genexpressionsanalyse zur Untersuchung der molekularen Mechanismen
  • Zur Fixierung und Bildgebung von Zellbestandteilen, um die physiologischen Auswirkungen von hypotonischem Stress auf die Zellstruktur und -funktion mittels hochauflösender Mikroskopie und Lebendzellanalyse zu untersuchen[1]
  • Zum Einstellen des pH-Werts von Nährmedien auf 5,5 bis 7,0 für In-vitro-Zellwandstresstests
  • Als Puffermittel zur Stabilisierung enzymatischer Lösungen
  • Als Bestandteil des PAGE-Laufpuffers
Features and Benefits
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Biochemie und Zellbiologie
  • Getestet auf das Vorliegen von anionischen und kationischen Spuren
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Effektive Pufferung von pH 5,5 bis 6,7 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 6,1 (25 °C)
Preparation Note
Ein Puffer, der MES-freie Säure verwendet, kann hergestellt werden, indem die freie Säure mit Natriumhydroxid auf den gewünschten pH-Wert (pKa = ±1) titriert wird. Alternativ können Volumina von äquimolarer MES-freier Säure und Natrium-MES gemischt werden, um den gewünschten pH-Wert zu erreichen. Standard-Mischtabellen unter Anwendung von Stammlösungen zur Herstellung von Puffern mit einem bestimmten pH-Wert wurden veröffentlicht.
Other Notes
Löslichkeit und Stabilität: MES ist wasserlöslich und erzeugt eine klare, farblose Lösung bei Konzentrationen ab 0,5 M. Der pH-Wert einer Lösung sollte je nach Konzentration zwischen 2,5 und 5 liegen. Lösungen sind bei 2 bis 8 °C mehrere Monate haltbar.
Sterilisation: Die Sterilisation sollte mittels Filtration durch 0,2-μM-Filter erfolgen. Autoklavieren mittels Sulfonsäurepuffer wird nicht empfohlen. Wenn der Puffer nukleasefrei sein muss, ist es am besten, zuerst das Wasser zu behandeln und anschließend, nach dem Autoklavieren, die Pufferfeststoffe hinzuzufügen. Wenn MES-Lösungen autoklaviert werden, nehmen sie eine gelbliche Farbe an (der pH-Wert ändert sich jedoch nicht messbar). Die Identität des gelblichen Abbauprodukts ist nicht bekannt.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69889PHR92946110-OP
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
TraceCERT®
product line
-
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
form
crystalline powder
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf