Über diesen Artikel
Form:
lyophilized
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Merck USA index - 14, 6296
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
dilute aqueous base buffer: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Natives Mucin aus der Glandula mandibularis vom Rind. Ein hochmolekulares Glycoprotein, das den Hauptbestandteil von Speichel, Gastrointestinalsäften und anderen Sekretionen bildet. Mucin tritt als Aggregationskomplex mit einer Molekülmasse über 106 auf. Es verfügt über eine ausgiebige Quelle an O-verknüpften Oligosaccharidketten und eignet sich als Neuraminidase-Substrat.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C).
Other Notes
Straus, D. C., et al. 1996. Infect. Immun. 64, 1446.
Savage, A. V., et al. 1990. Eur. J. Biochem. 192, 427.
Savage, A. V., et al. 1990. Eur. J. Biochem. 192, 427.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c