Merck
M0200000
Mannitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Mannitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mannitol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Dieser Referenzstandard nach dem Europäischen Arzneibuch ist nur zur Verwendung wie spezifisch in dem Europäischen Arzneibuch angegeben vorgesehen. Seine Eignung für andere Verwendungszwecke wird nicht garantiert und obliegt der Verantwortung des Anwenders. Dieser Standard ist nicht zur Anwendung bei Menschen oder Tieren vorgesehen.
Er wurde zur Herstellung der nachstehenden Lösungen gemäß dem Europäischen Arzneibuch entwickelt:
  • Referenzlösung (b) zum Prüfen ähnlicher Substanzen mittels Flüssigchromatografie (Allgemeiner Text 2.2.29) in Isomalt gemäß Monografie 1531
  • Referenzlösungen (a) zum Identifizieren von Mannit mittels Dünnschichtchromatografie (Allgemeiner Text 2.2.27) und Infrarotspektroskopie sowie Prüfen von ähnlichen Substanzen und Assay mittels Flüssigchromatografie (Allgemeiner Text 2.2.29) gemäß Monografie 0559
  • Referenzlösung (b) zum Identifizieren von Sorbit mittels Dünnschichtchromatografie (Allgemeiner Text 2.2.27) gemäß Monografie 0435
  • Referenzlösung (b) zum Prüfen von ähnlichen Substanzen mittels Gaschromatografie (Allgemeiner Text 2.2.28) gemäß Monografie 1381
Biochem./physiol. Wirkung
Ein Zuckeralkohol, der die Geschmacksknospen für süß anspricht. Wird für Untersuchungen zur Inhibition von Süße verwendet.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 9
1 of 9
Sorbitol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3865-3867 (2019)
Isomalt
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2998-2999 (2019)
Mannitol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3175-3176 (2019)
Xylitol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4223-4225 (2016)
Diana Bilton et al.
Thorax, 69(12), 1073-1079 (2014-09-24)
Bronchiectasis is characterised by excessive production of mucus and pulmonary exacerbations. Inhaled osmotic agents may enhance mucociliary clearance, but few long-term clinical trials have been conducted. To determine the impact of inhaled mannitol on exacerbation rates in patients with non-cystic